missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(16beta)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, TRC

Produktkod. 30004238
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004238 50 mg
30008901 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29422550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 52092-12-3
Molekylformel C28H36O6
Molekylvikt (g/mol) 468.58
Synonym Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (16β)-, (16β)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
LEDER CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]12C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (16-beta-)-16-Methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C28H36O6/c1-6-24(31)33-16-23(30)28(34-25(32)7-2)17(3)14-22-20-9-8-18-15-19(29)10-12-26(18,4)21(20)11-13-27(22,28)5/h10-12,15,17,20,22H,6-9,13-14,16H2,1-5H3/t17-,20+,22-,26-,27-,28-/m0/s1
Formel vikt 468.2512
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.