missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(16Beta)-21-(Acetyloxy)-2'-methyl-5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,11,20-trione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (16beta)-21-(Acetyloxy)-2'-methyl-5'H-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,11,20-trione |
| CAS | 13649-84-8 |
| Molekylformel | C25H29NO6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 21-Hydroxy-2'-methyl-5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,11,20-trione Acetate (Ester), Deflazacort Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-18,21-22H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]23C |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.5 |
| Formel vikt | 439.1995 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?