missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
16Beta-hydroxy-17-epi-norethisteron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16beta-Hydroxy-17-epi-norethisterone |
| Analyt- eller komponentnamn | 16beta-Hydroxy-17-epi-norethisterone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20H26O3 |
| Synonym | 16β,17-Dihydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 16β-Hydroxy-18-methyllevonorgestrel |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)18(22)11-17-16-6-4-12-10-13(21)5-7-14(12)15(16)8-9-19(17,20)2/h1,10,14-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t14-,15+,16+,17-,18+,19-,20+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](O)[C@@]4(C#C)O)=C1 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,16R,17S)-17-etynyl-16,17-dihydroxy-13-metyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradekahydro-3H-cyklopenta[a]fenantren-3-one |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?