Läs mer
16beta-Hydroxytestosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16beta-Hydroxytestosterone |
| CAS | 17528-90-4 |
| Molekylformel | C19 H28 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 16,17-dihydroxy-, (16β,17β)-, Androst-4-en-3-one, 16β,17β-dihydroxy- (8CI), (16β,17β)-16,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 16β,17β-Dihydroxy-4-androsten-3-one, 16β-Hydroxytestosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-16,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.424 |
| Formel vikt | 304.204 |