Läs mer
Thermo Scientific™ 16 ml Nalgene Oak Ridge Tube Adaptrar för Fiberlite F13-14x50cy Rotor och F15-8x50cy Rotor
Produktkod. 15382167
Produktkod. 15382167
Brand: Thermo Scientific™ 0100376
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få plats med 16 ml Oak Ridge-rör Thermo Scientific™ Fiberlite™ koniska rörrotorer.
Rymmer 16 ml Nalgene Oak Ridge-rör i Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy eller Fiberlite F15-8x50cy rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ridge Tube Adapter
Typ av rör 16 ml Nalgene Oak Ridge Tube
Kapacitet 16 mL
För användning med (utrustning) Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotorer
Beskrivning 16 ml Nalgene Oak Ridge Tube Adapter