missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17,20:20,21-Bis(methylenedioxy)-5Beta-pregnan-3Beta-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,20:20,21-Bis(methylenedioxy)-5beta-pregnan-3beta-ol |
| CAS | 19458-49-2 |
| Molekylformel | C23H36O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 17,2020,21-Bis(Methylenedioxy)-5-B-Pregnan-3-B-Ol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O5/c1-20-8-5-16(24)11-15(20)3-4-17-18(20)6-9-21(2)19(17)7-10-22(21)23(28-14-26-22)12-25-13-27-23/h15-19,24H,3-14H2,1-2H3/t15-,16+,17-,18?,19+,20+,21+,22-,23?/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(OCOC56COCO6)[C@@]4(C)CCC23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.53 |
| Formel vikt | 392.2563 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?