Läs mer
17,20Beta-Dihydroxypregn-4-en-3-one 20-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,20beta-Dihydroxypregn-4-en-3-one 20-Acetate |
| CAS | 108448-27-7 |
| Molekylformel | C23H34O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (20R)-20-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O4/c1-14(27-15(2)24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13-14,18-20,26H,5-12H2,1-4H3/t14-,18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)C(CC3)=CC(=O)CC4)(CC1)[H])[H])(CC[C@@]2([C@H](OC(C)=O)C)O)[H] |
| IUPAC-namn | (R)-1-((8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.51 |
| Formel vikt | 374.25 |