Läs mer
17,21-Dihydroxy-16Alfa-metylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion 21-acetat, TRC
Produktkod. 30180030
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180030 100 mg
30179893 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD453275100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10106-41-9
Molekylformel C24H30O5
Molekylvikt (g/mol) 398.49
Synonym Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), Dexamethason Impurity I, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
IUPAC-namn [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimetyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-oxoetyl] acetat
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
Formel vikt 398.2093
Procent renhet >95%