Läs mer
17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Mikromol™
Beskrivning
17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| CAS | 2036-77-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17,21-Dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H28 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16α)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-Dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Dexamethasone Imp. J (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Visa mer |