Läs mer
17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Mikromol™
Beskrivning
17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6a-Methylprednisone |
| CAS | 91523-05-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6a-Methylprednisone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H28 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methylprednisolone Imp. A (EP), Methylprednisolone USP Related Compound A, Methylprednisolone USP RC A, 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Methylprednisolone Related Compound A, Methylprednisolone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,19,23,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)CC(=O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Visa mer |