Läs mer
17,21-Dihydroxy-9,11-epoxypregn-4-en-3,20-Dion β β (9,11-Epoxyhydrokortison β β), Mikromol™
Produktkod. 17920426
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17920426 25 mg
1 options
Produktkod. 17920426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0185.350025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
17,21-Dihydroxy-9,11-epoxypregn-4-en-3,20-dion β β (9,11-Epoxyhydrokortison β β)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
CAS 10072-97-6
Analyt- eller komponentnamn Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H28 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
LEDER C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Molekylvikt (g/mol) 360.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 360,1937 g/mol