Läs mer
17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion, TRC
Product Code. 30003229
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30003229 25 mg
30004213 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30003229 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45250525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10184-69-7
Molekylformel C21H26O4
Molekylvikt (g/mol) 342.43
Synonym Deltacortinene, EP Prednisone Impurity D;
LEDER C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Specifications
Kemiskt namn eller material 17,21-Dihydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5-6,8,11,15,17,22,25H,3-4,7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vikt 342.1831
Procent renhet >95%