Läs mer
17-(3-Hydroxypropyl-13C3)-6Beta,7Beta:15Beta,16Beta-dimethyleneandrostane-3Beta,5Beta,17Beta-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-(3-Hydroxypropyl-13C3)-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethyleneandrostane-3beta,5beta,17beta-triol |
| CAS | 1264137-83-8 |
| Molekylformel | C2113C3H38O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, octadecahydro-17-(3-hydroxypropyl-1,2,3-14C3)-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17S)-, 17-(3-Hydroxypropyl)-6β,7β:15β,16β-dimethyleneandrostane-3β,5β,17β-triol-13C3 (3-Hydroxypropyl-1,2,3-13C3), 17-(3-Hydroxypropyl-13C3)-6β,7β:15β,16β-dimethyleneandrostane-3β,5β,17β-triol, 17α-(3-Hydroxypropyl-1,2,3-13C3)-6β,7β,15β,16β-dimethylene-5β-androstane-3β,5,17β-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-21-7-4-13(26)12-24(21,28)17-10-14(17)19-16(21)5-8-22(2)20(19)15-11-18(15)23(22,27)6-3-9-25/h13-20,25-28H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22-,23-,24+/m0/s1/i3+1,6+1,9+1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]2(O)[13CH2][13CH2][13CH2]O |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.63 |
| Formel vikt | 393.2871 |