Läs mer
Melford 17-AAG
Produktkod. 30017966
Change view
Kvantitet:
1 mg
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017966 1 mg
30017965 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017966 Leverantör Melford Leverantörsnummer A200450.001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
17-AAG (17-Allylamino-17-demethoxygeldanamycin) är ett syntetiskt derivat av geldanamycin. Liksom geldanamycin är 17-AAG erkänt för sin roll som en hämmare av värmechockprotein 90 (Hsp90), en molekylär chaperon involverad i proteinveckning och stabilisering.
17-AAG (17-Allylamino-17-demethoxygeldanamycin) är ett syntetiskt derivat av geldanamycin. Liksom geldanamycin är 17-AAG erkänt för sin roll som en hämmare av värmechockprotein 90 (Hsp90), en molekylär chaperon involverad i proteinveckning och stabilisering.
Det används ofta som ett verktyg för att studera Hsp90-beroende processer. Genom att hämma Hsp90 påverkar 17-AAG stabiliteten och funktionen hos olika klientproteiner, av vilka många är involverade i kritiska cellulära processer, inklusive signaltransduktion och cellcykelreglering. I likhet med geldanamycin är 17-AAG särskilt relevant inom cancerforskning, eftersom Hsp90 ofta är avgörande för stabiliteten hos onkoproteiner.
Forskare använder 17-AAG för att utforska de molekylära mekanismerna för Hsp90-hämning, med potentiella tillämpningar för att förstå cancerbiologi och utveckla terapeutiska strategier.
Specifikationer
CAS 75747-14-7
Molekylformel C31H43N3O8