Läs mer
17-Acetyloxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Acetyloxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 2668-74-8 |
| Molekylformel | C23 H30 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-(Acetyloxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 17α-Acetoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 3,20-Dioxopregna-1,4-dien-17-yl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h7,10,13,18-20H,5-6,8-9,11-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.48 |
| Formel vikt | 370.2144 |