Läs mer
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, 99%
Produktkod. 15438539
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
200mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438539 100 mg 100mg
15428539 25 mg 25mg
15408539 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66960.MC
Request Bulk or Custom Format
Har antitumöraktivitet
17-(Allylamino)-17-demetoxigeldanamycin (17-AAG) hämmar värmechockprotein 90 (Hsp90), uttrycket av värmechockfaktor-1 och aktiviteten av onkogena proteiner såsom N-ras, Ki-ras, c-Akt och p185erB2. Förutom dess antitumöreffekter inducerar 17-AAG även apoptos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i DMSO vid 150 mg/ml; löslig i etanol vid 5 mg/ml. Mycket dåligt lösligt i vatten
Anmärkningar
Forskning Använd endast: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75747-14-7
Molekylformel C31H43N3O8
Molekylvikt (g/mol) 585.698
MDL-nummer MFCD04973892
InChI-nyckel AYUNIORJHRXIBJ-MKJFUHJFSA-N
Synonym 17-aag
PubChem CID 133688938
IUPAC-namn [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxi-5,11-dimetoxi-3,7,9,15-tetrametyl-16,20,22-tri oxo-21-(prop-2-enylamino)-17-azabicyklo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] karbamat
LEDER CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)NCC=C)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin
Smältpunkt 207°C to 209°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 mg
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO at 150 mg/mL; soluble in ethanol at 5 mg/ml; Very poorly soluble in water
Formel vikt 585.69
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.