Läs mer
17-beta-Estradiol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311708
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30311708 100 mg
1 options
Produktkod. 30311708 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13213100100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Estradiol
CAS 50-28-2
Analyt- eller komponentnamn Estradiol
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C18 H24 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol (17β)-, Estradiol (8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (+)-3,17β-Estradiol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,17β-ol, 17β-Estradiol, 17β-Oestradiol, 3,17-Epidihydroxyestratriene, 3,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 3,17β-Estradiol, Absorlent Matrix, Aerodiol, Alora, Altrad, Aquadiol, Bardiol, Benzogynestry, Beta-estradiol, Bio-E Gel, Climaderm, Climara, Compudose, Compudose 100, Compudose 200, Compudose 365, Compudose 400, Corpagen, Dermestril, Destradiol, Dihydrofollicular hormone, Dihydrofolliculin, Dihydromenformon, Dihydrotheelin, Dihydroxyestrin, Dimenformon, Diogyn, Diogynets, Divigel, E 2, Elestrim, Encore, Epiestriol 50, Estasorb, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Estrace, Estraderm, Estraderm MX, Estraderm TTS, Estraderm TTS 100, Estraderm TTS 50, Estradiol-17β, Estradot, Estraldine, Estrapatch, Estredox, Estreva, Estring, Estring Vaginal Ring, Estroclim, Estroclim 50, Estrogel, Estrogel HBF, Estropause, Estrovite, Evamist, Evorel, FemSeven, Femanest, Femestral, Femogen, Fempatch, Follicyclin, Gelestra, Ginosedol, Gynergon, Gynodiol, Gynoestryl, Innofem, Lamdiol, Macrodiol, Menorest, Menostar, NSC 9895, Nordicol, Oesclim, Oestergon, Oestra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Oestradiol, Oestrogel, Oestroglandol, Ovahormon, Ovasterol, Ovastevol, Ovocyclin, Ovocylin, Perlatanol, Primofol, Profoliol, Profoliol B, Progynon, Progynon DH, Sandrena 1, Sprediol, Syndiol, Systen, Theelin, dihydro-, Vagifem, Vivelle, Vivelle-Dot, Zesteem, Zumenon, β-Estradiol
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 272.38
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 272,1776 g/mol