Läs mer
17-beta-Hydroxy Exemestane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17beta-Hydroxy Exemestane |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16,18,22H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 298.1933 |
| Procent renhet | >95% |