missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17-(Cyclopropylmethyl)-4'',4'',5'',5''-tetramethyl-4'',5''dihydro-(7betaH)-6alpha,14-ethano-(5betaH)-difurano[2',3',4',5':4,12,13,5;2'',3'':6,7]-14alpha-morphinan-3-ol, Mikromol
Beskrivning
17-(Cyclopropylmethyl)-4'',4'',5'',5''-tetramethyl-4'',5''dihydro-(7betaH)-6alpha,14-ethano-(5betaH)-difurano[2',3',4',5':4,12,13,5;2'',3'':6,7]-14alpha-morphinan-3-ol, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buprenorphine Furanyl |
| CAS | 89663-73-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buprenorphine Furanyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H37 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 8a,12a-Ethano-4,8-methano-12bH-benzofuro[3,2-e]furo[2,3-g]isoquinolin-1-ol, 7-(cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,9,9a,10,11-octahydro-10,10,11,11-tetramethyl-, (4bS,8R,8aS,9aR,12aR,12bR)- (9CI), Buprenorphine Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37NO3/c1-24(2)19-14-26-9-10-28(19,32-25(24,3)4)23-27(26)11-12-29(15-16-5-6-16)20(26)13-17-7-8-18(30)22(31-23)21(17)27/h7-8,16,19-20,23,30H,5-6,9-15H2,1-4H3/t19-,20-,23-,26-,27+,28-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1(C)O[C@]23CC[C@@]4(C[C@@H]2C1(C)C)[C@H]5Cc6ccc(O)c7O[C@@H]3[C@]4(CCN5CC8CC8)c67 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?