missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17-Dehydroxy Prednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Dehydroxy Prednisolone |
| CAS | 13479-38-4 |
| Molekylformel | C21 H28 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-11,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Didehydrocorticosterone, 1-Dehydrocorticosterone, 11β,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-Deoxyprednisolone, δ1-Corticosterone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,14-17,19,22,24H,3-6,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.44 |
| Formel vikt | 344.1988 |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?