Läs mer
17-Desacetyl Norgestimate-d6 (Major), TRC
Produktkod. 30365999
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365999 1 mg
30357303 25 mg
30356073 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30365999 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2887021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1263184-13-9
Molekylformel C21 D6 H23 N O2
Molekylvikt (g/mol) 333.497
Synonym 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6, 13-ethyl-17-hydroxy-, oxime, (17α)-, Deacetyl norgestimate-d6, 17-Desacetyl norgestimate-d6, Norelgestromin-d6, Norelgestromin-2,2,4,6,6,10-D6, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one-2,2,4,6,6,10-d6 oxime, 17-Deacetylnorgestimate-2,2,4,6,6,10-d6, Desacetylnorgestimate-d6
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-2,2,4,6,6,10-hexadeuterio-13-ethyl-17-ethynyl-3-hydroxyimino-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ol
LEDER [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(CC)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C)[C@@]2([2H])CC([2H])([2H])C1=NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-Desacetyl Norgestimate-d6
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D2,6D2,13D,16D
Formel vikt 333.257