Läs mer
17-Desacetyl Rocuronium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Desacetyl Rocuronium Bromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H51N2O3.BrH/c1-4-13-32(14-5-6-15-32)26-19-24-22-8-7-21-18-27(33)25(31-11-16-35-17-12-31)20-30(21,3)23(22)9-10-29(24,2)28(26)34;/h4,21-28,33-34H,1,5-20H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 566.3083 |
| Procent renhet | >95% |