missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17-Desethynyl Norethindrone Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Desethynyl Norethindrone Diacetate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-13(23)22(26-14(2)24)11-9-20-19-6-4-15-12-16(25)5-7-17(15)18(19)8-10-21(20,22)3/h12,17-20H,4-11H2,1-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 358.2144 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?