Läs mer
17-Deshydroxyacetyl 17-Carbonyl Prednisolone, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 17-Deshydroxyacetyl 17-Carbonyl Prednisolone |
| CAS | 167997-18-4 |
| Molekylformel | C20 H26 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c1-18-7-5-13(22)9-12(18)3-4-14-15-6-8-20(24,11-21)19(15,2)10-16(23)17(14)18/h5,7,9,11,14-17,23-24H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C=O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-17-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vikt | 330.1831 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?