Läs mer
17-Deshydroxyacetyl Betamethasone 17-(Hydroxymethylcarboxylate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Deshydroxyacetyl Betamethasone 17-(Hydroxymethylcarboxylate) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(24)6-7-19(12,2)21(14,23)16(25)10-20(15,3)22(11,29)17(26)18(27)28/h6-7,9,11,14-17,25-26,29H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t11-,14-,15-,16-,17?,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 408.1948 |