missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17-Desoxy-Dexamethasone 21-Acetate, TRC

Produktkod. 30352822
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352822 5 mg
30359630 10 mg
30365110 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30352822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2969855MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1597-78-0
Molekylformel C24 H31 F O5
Molekylvikt (g/mol) 418.5
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (7CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxy-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylpregna-1,4-diene-11β,21-diol-3,20-dione-21-acetate
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desoxymetasone 21-Acetate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31FO5/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-23(15,4)24(17,25)20(29)11-22(18,3)21(13)19(28)12-30-14(2)26/h7-8,10,13,17-18,20-21,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Formel vikt 418.2156
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.