missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17-epi-Norethindrone, TRC

Produktkod. 18042340
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042340 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18042340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN67598525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17-epi-Norethindrone
CAS 38673-36-8
Molekylformel C20 H26 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 19-Norpregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17-Hydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 18-Methyllevonorgestrel, 17-epi-Norethisterone, Norethisterone Imp. G (EP), Norethisterone Impurity G (EP), Norethindrone EP Impurity G
InChI formel InChI=1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20+/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@]2(O)C#C
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 298.42
Formel vikt 298.1933
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.