Läs mer
17-epi-Testosterone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Epitestosterone-16,16,17-d3 |
| CAS | 171199-96-5 |
| Molekylformel | C19 2H3 H25 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one-16,16,17-d3','17-hydroxy-','(17α)-, (17α)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one-16,16,17-d3, [16,16,17-2H3]-Epitestosterone, D3-Epitestosterone, Epitestosterone-D3, Epitestosterone-16,16,17-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@]1([2H])O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-16,16,17-trideuterio-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.44 |
| Formel vikt | 291.2278 |