Läs mer
17-Epiestriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17alpha-triol (17-epi-Estriol) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17-,18+/m1/s1 |
| Formel vikt | 288.1725 |
| Procent renhet | >95% |