Läs mer
17-Hydroxy-16alfa-metyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-ylacetat, Mikromol™
Produktkod. 30050982
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050982 25 mg
30050278 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050982 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0445.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
17-Hydroxy-16alfa-metyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-ylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
CAS 10106-41-9
Analyt- eller komponentnamn 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C24H30O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dexamethason Impurity I, Pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-16alpha-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione 21-Acetate, Dexamethasone Acetate Impurity H, Dexamethasone Impurity H
InChI formel InChI=1S/C24H30O5/c1-14-11-20-18-6-5-16-12-17(26)7-9-22(16,3)19(18)8-10-23(20,4)24(14,28)21(27)13-29-15(2)25/h7-9,12,14,18,20,28H,5-6,10-11,13H2,1-4H3/t14-,18-,20+,22+,23+,24+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC-namn [2-[(8S,10S,13S,14S,16R,17R)-17-hydroxy-10,13,16-trimetyl-3-oxo-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-oxo-etyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 398.49
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 398,2093 g/mol