Läs mer
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone), Mikromol™
Beskrivning
17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| CAS | 31528-46-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-Hydroxy-19-nor-17-alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (6,7-Didehydronorethisterone) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20H24O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Norethisterone Imp. A (EP), 17-Hydroxy-19-nor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, 6,7-Didehydronorethisterone, Norethisterone Impurity A |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.4 |
| Visa mer |