Läs mer
17-Hydroxy-19-nor-5Alpha,17Alpha-pregn-20-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Hydroxy-19-nor-5alpha,17alpha-pregn-20-en-3-one |
| CAS | 6424-06-2 |
| Molekylformel | C20H30O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h3,13,15-18,22H,1,4-12H2,2H3/t13-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C=C[C@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| IUPAC-namn | (5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-methyl-17-vinylhexadecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.45 |
| Formel vikt | 302.22 |