Läs mer
17-Hydroxy-3,11-dioxo-androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Hydroxy-3,11-dioxo-androsta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid |
| CAS | 78261-67-3 |
| Molekylformel | C20 H24 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 17-hydroxy-3,11-dioxo-, (17α)-, Androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 17-hydroxy-3,11-dioxo- (7CI), (17α)-17-Hydroxy-3,11-dioxoandrosta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 17α-Hydroxy-3,11-dioxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14-6-8-20(25,17(23)24)19(14,2)10-15(22)16(13)18/h5,7,9,13-14,16,25H,3-4,6,8,10H2,1-2H3,(H,23,24)/t13-,14-,16+,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vikt | 344.1624 |