Läs mer
17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate (Reichstein's Substance S 21-Acetate), Mikromol™
Beskrivning
17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate (Reichstein's Substance S 21-Acetate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17a-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate |
| CAS | 640-87-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17a-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23H32O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-17-hydroxy-, Corticosterone, 11-deoxy-17-hydroxy-, 21-acetate (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 21-acetate (8CI), 21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11-Deoxycortisol 21-acetate, 17,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxy-21-acetoxyprogesterone, 17α-Hydroxy-11-deoxycorticosterone-21-acetate, 21-Acetoxy-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-17α-hydroxyprogesterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione 21-acetate, Cortexolone 21-acetate, Cortodoxon 21-acetate, NSC 81196, Reichstein substance S 21-acetate, Reichstein-S-acetate, Reichstein's substance S 21-acetate, Reichstein's substance S acetate, 17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate, Hydrocortisone Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-14(24)28-13-20(26)23(27)11-8-19-17-5-4-15-12-16(25)6-9-21(15,2)18(17)7-10-22(19,23)3/h12,17-19,27H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Visa mer |