Läs mer
17-Hydroxy-5b-pregnane-3,11,20-trione, TRC
Produktkod. 30390988
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30390988 250 mg
1 options
Produktkod. 30390988 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH952260250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-Hydroxy-5beta-pregnane-3,11,20-trione
CAS 10455-93-3
Molekylformel C21H30O4
Kvantitet 250 mg
Synonym NSC 15470
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h13,15-16,18,25H,4-11H2,1-3H3/t13?,15-,16?,18?,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER CC(=O)[C@@]1(O)CCC2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@]4(C)C3C(=O)C[C@]12C
IUPAC-namn (8S,10S,13S,17R)-17-acetyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molekylvikt (g/mol) 346.46
Formel vikt 346.2144