Läs mer
17-Hydroxypregn-5-ene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Hydroxypregn-5-ene-3,20-dione |
| CAS | 641-80-5 |
| Molekylformel | C21H30O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pregn-5-ene-17α-ol-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,16-18,24H,5-12H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | O=C(C)[C@](CC1)(O)[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])CC=C4CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.46 |