Läs mer
17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| CAS | 114611-53-9 |
| Molekylformel | C21 H29 I O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate, 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3Beta-ol, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29IO2/c1-13(23)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(22)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4I)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-iodo-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.358 |
| Formel vikt | 440.121 |