Läs mer
17-metyl-5-alfa-androstan-3Beta,17Beta-diol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Methyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol-d3 |
| CAS | 88247-85-2 |
| Molekylformel | C20H31D3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha,17beta)-17-(Methyl-d3)androstane-3,17-diol, 17alpha-(Methyl-d3)androst-4-ene-3beta,17beta-diol, 17alpha-(Methyl-d3)androstan-3beta-17beta-diol, 17beta-Hydroxy-17alpha-(methyl-d3)5alpha-androstan-3beta-ol, 5alpha-Androstane-17alpha-(methyl-d3)-3beta,17beta-diol, NSC 118175 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13?,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.5 |