missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17-Methyl-5b-androstane-3a,17b-diol, TRC

Produktkod. 30479256
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479256 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM287905500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17a-Methyl-5b-androstane-3a,17b-diol
CAS 641-84-9
Molekylformel C20H34O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Androstane-3,17-diol','17-methyl-','(3α,5β,17β)-, 5β-Androstane-3α,17β-diol','17-methyl- (7CI,8CI), (3α,5β,17β)-17-Methylandrostane-3,17-diol, 17-Methyl-5β-androstane-3α,17β-diol, 17α-Methyl-5β-androstan-3α,17β-diol, 17α-Methyl-5β-androstane-3α,17β-diol, AL 3841
InChI formel InChI=1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
LEDER C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvikt (g/mol) 306.4
Formel vikt 306.4828
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.