Läs mer
17-Methylene-4-androsten-3-one, TRC
Produktkod. 30466734
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30466734 10 mg
1 options
Produktkod. 30466734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30404010MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-Methylene-4-androsten-3-one
CAS 846-45-7
Molekylformel C20H28O
Kvantitet 10 mg
Synonym 17-Methylene-androst-4-en-3-one,
InChI formel InChI=1S/C20H28O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h12,16-18H,1,4-11H2,2-3H3/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-methylidene-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 284.44
Formel vikt 284.214