missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17-Methylene-4-androsten-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Methylene-4-androsten-3-one |
| CAS | 846-45-7 |
| Molekylformel | C20H28O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 17-Methylene-androst-4-en-3-one, |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-13-4-7-17-16-6-5-14-12-15(21)8-10-20(14,3)18(16)9-11-19(13,17)2/h12,16-18H,1,4-11H2,2-3H3/t16-,17-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=C |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-methylidene-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.44 |
| Formel vikt | 284.214 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?