Läs mer
17-Northebaine, Mikromol™
Beskrivning
17-Northebaine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Northebaine |
| CAS | 2579-67-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-Northebaine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Morphinan, 6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoxy-3,6-dimethoxy- (8CI), Northebaine (7CI), (5α)-6,7,8,14-Tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxymorphinan, (5α)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-morphinan, (-)-Northebaine, N-Demethylthebaine, N-Northebaine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO3/c1-20-13-5-3-10-9-12-11-4-6-14(21-2)17-18(11,7-8-19-12)15(10)16(13)22-17/h3-6,12,17,19H,7-9H2,1-2H3/t12-,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | COC1=CC=C2[C@H]3Cc4ccc(OC)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3)c45 |
| IUPAC-namn | (4R,7aR,12bS)-7,9-dimethoxy-1,2,3,4,7a,13-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline |
| Visa mer |