missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
17-O-Acetyl-3-O-methyl 17Beta-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-O-Acetyl-3-O-methyl 17beta-Estradiol |
| CAS | 5976-55-6 |
| Molekylformel | C21H28O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 17beta-Acetoxy-3-methoxyestra-1,3,5(10)-triene, 3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol Acetate, 3-Methoxy-17beta-acetoxyestra-1,3,5(10)-triene, Estradiol 17-Acetate 3-Methyl Ether, Estradiol 3-Methyl Ether 17-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-13(22)24-20-9-8-19-18-6-4-14-12-15(23-3)5-7-16(14)17(18)10-11-21(19,20)2/h5,7,12,17-20H,4,6,8-11H2,1-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCc2c1)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.45 |
| Formel vikt | 328.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?