Läs mer
17-O-Acetyl-6-metylprednisolon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone |
| Analyt- eller komponentnamn | 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 416.2199 |