Läs mer
17-O-Acetyl-6-metylprednisolon, TRC
Produktkod. 30135202
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135202 50 mg
30009670 25 mg
30011440 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18677050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86401-94-7
Molekylformel C24 H32 O6
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Synonym (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl Acetate
IUPAC-namn [(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimetyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl] acetat
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](OC(=O)C)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Analyt- eller komponentnamn 17-O-Acetyl-6-methylprednisolone
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(20(29)12-25,30-14(2)26)23(17,4)11-19(28)21(16)22(3)7-5-15(27)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,25,28H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 416.2199