missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

17-O-Acetyl Diflorasone, TRC

Produktkod. 30137420
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137420 50 mg
30134003 100 mg
30010446 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17367050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50630-19-8
Molekylformel C24H30F2O6
Molekylvikt (g/mol) 452.49
Synonym 17-Acetoxy-6alpha,9-difluoro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione;Diflorasone 17-Acetate;
IUPAC-namn [(6S,8R,9S,10S,11R,13S,14S,16S,17S)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@H](O)C[C@]2(C)[C@]1(OC(=O)C)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 17-O-Acetyl Diflorasone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,26)19(30)10-22(15,4)24(12,20(31)11-27)32-13(2)28/h5-6,8,12,15-16,18-19,27,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,18-,19+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Formel vikt 452.201
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.