Läs mer
17-O-Methyl Boldenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-O-Methyl Boldenone |
| CAS | 20401-12-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (17β)-17-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one, 17β-Methoxyandrosta-1,4-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-19-10-8-14(21)12-13(19)4-5-15-16-6-7-18(22-3)20(16,2)11-9-17(15)19/h8,10,12,15-18H,4-7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@H]2OC)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |
| Visa mer |