Läs mer
17-O-tert-Butyldimethylsilyl 5,14-Androstadiene-3Beta,17Beta-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-O-tert-Butyldimethylsilyl 5,14-Androstadiene-3beta,17beta-diol |
| CAS | 61252-32-2 |
| Molekylformel | C25H42O2Si |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 17-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5,14-androstadiene-3beta,17beta-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O2Si/c1-23(2,3)28(6,7)27-22-11-10-20-19-9-8-17-16-18(26)12-14-24(17,4)21(19)13-15-25(20,22)5/h8,10,18-19,21-22,26H,9,11-16H2,1-7H3/t18-,19-,21-,22-,24-,25-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CC=C2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,17S)-17-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.69 |
| Formel vikt | 402.2954 |