Läs mer
17-Oxo Dexamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17-Oxo Dexamethasone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 332.1788 |
| Procent renhet | >95% |