Läs mer
17-Oxo Dexamethasone, TRC
Produktkod. 18093630
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18093630 10 mg -
18083040 5 mg -
18010330 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18093630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO85520010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1880-61-1
Molekylformel C20 H25 F O3
Molekylvikt (g/mol) 332.41
Synonym (11β,16α)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 9-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 9α-Fluoro-11β-hydroxy-16α-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, NSC 50909
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 17-Oxo Dexamethasone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14+,15+,16+,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vikt 332.1788
Procent renhet >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.